Key Documents
CDS025368
Ethyl mesitylcarbonyl(phenyl)phosphinate
AldrichCPR
Synonim(y):
2,4,6-Trimethylbenzoylethoxyphenylphosphine oxide, Ethyl (2,4,6-trimethylbenzoyl)phenylphosphinate
About This Item
Polecane produkty
ciąg SMILES
[P](=O)(OCC)(c2ccccc2)C(=O)c1c(cc(cc1C)C)C
InChI
1S/C18H21O3P/c1-5-21-22(20,16-9-7-6-8-10-16)18(19)17-14(3)11-13(2)12-15(17)4/h6-12H,5H2,1-4H3
Klucz InChI
ZMDDERVSCYEKPQ-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)