Merck
CDS025291
Sigma-Aldrich
2-(tert-Butylamino)-1-(2-chlorophenyl)ethanol
AldrichCPR
Synonim(y):
2-Chloro-α-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]benzenemethanol, Tulobuterol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H18O1N1Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.73
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
ciąg SMILES
Clc1c(cccc1)C(O)CNC(C)(C)C
InChI
InChI=1S/C9H6F3IN2O2S/c1-18(16,17)15-8-3-6(9(10,11)12)5(4-14)2-7(8)13/h2-3,15H,1H3
Klucz InChI
YREYLAVBNPACJM-UHFFFAOYSA-N