Merck
632929
Sigma-Aldrich
2-(Methylthio)ethylamine
97%
Synonim(y):
2-Aminoethyl methyl sulfide, S-Methylcysteamine
About This Item
Wzór liniowy:
CH3SCH2CH2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
91.18
Beilstein:
1731099
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.495 (lit.)
tw
146-149 °C (lit.)
gęstość
0.98 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
CSCCN
InChI
1S/C3H9NS/c1-5-3-2-4/h2-4H2,1H3
Klucz InChI
CYWGSFFHHMQKET-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
96.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
36 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jordi-Amat Cuello-Garibo et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 25(5), 1260-1268 (2018-10-16)
Cyclometallated ruthenium complexes typically exhibit red-shifted absorption bands and lower photolability compared to their polypyridyl analogues. They also have lower symmetry, which sometimes makes their synthesis challenging. In this work, the coordination of four N,S bidentate ligands, 3-(methylthio)propylamine (mtpa), 2-(methylthio)ethylamine
Chunxin Lu et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 23(47), 11366-11374 (2017-06-29)
Four copper(II) complexes, 1-4 containing regioisomeric vanillin Schiff base derivatives and the nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID), naproxen, were synthesised and characterised. All complexes effectively cleave DNA in cell-free systems, with 4 displaying the highest nuclease activity. DNA binding studies suggest