Kluczowe dokumenty
CDS025282
3-[(Methylsulfonyl)oxy]-1-{[(methylsulfonyl)oxy]methyl}propyl methanesulfonate
AldrichCPR
Synonim(y):
1,2,4-Tris(methanesulfonyloxy)butane
About This Item
Polecane produkty
grupa funkcyjna
sulfonic acid
ciąg SMILES
[S](=O)(=O)(OC(CO[S](=O)(=O)C)CCO[S](=O)(=O)C)C
InChI
InChI=1S/C8H13N3/c1-11-5-4-10-8(11)7(9)6-2-3-6/h4-7H,2-3,9H2,1H3
Klucz InChI
YJIUOKPKBPEIMF-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)