Kluczowe dokumenty
CDS025274
Sodium 5-formyl-2-methoxybenzenesulfonate
AldrichCPR
Synonim(y):
Kwas benzenosulfonowy, 5-formylo-2-metoksy-, sól sodowa
About This Item
Polecane produkty
grupa funkcyjna
aldehyde
sulfonic acid
ciąg SMILES
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])c1c(ccc(c1)C=O)OC
InChI
InChI=1S/C8HF15O4/c9-2(10,1(24)25)26-7(20,21)8(22,23)27-6(18,19)4(13,14)3(11,12)5(15,16)17/h(H,24,25)
Klucz InChI
MGJFLYWFXJHHSI-UHFFFAOYSA-M
Inne uwagi
NIEZALEŻNIE OD JAKICHKOLWIEK POSTANOWIEŃ PRZECIWNYCH ZAWARTYCH W STANDARDOWYCH WARUNKACH SPRZEDAŻY FIRMY SIGMA-ALDRICH LUB UMOWIE ZAWARTEJ MIĘDZY FIRMĄ SIGMA-ALDRICH A KUPUJĄCYM, FIRMA SIGMA-ALDRICH SPRZEDAJE NINIEJSZY PRODUKT "TAKI, JAKI JEST" I NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO TEGO PRODUKTU, W TYM ŻADNYCH (A) GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ; (B) GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU; LUB (C) GWARANCJI NIENARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ OSÓB TRZECICH; NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYNIKA TO Z PRZEPISÓW PRAWA, PRZEBIEGU TRANSAKCJI, SPOSOBU DZIAŁANIA, ZWYCZAJU HANDLOWEGO LUB W INNY SPOSÓB.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CDS025274-100MG | 4065269021223 |