Merck
CDS021738
Sigma-Aldrich
4-(4-Benzyl-1-piperazinyl)benzaldehyde
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H20N2O
Masa cząsteczkowa:
280.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
opis
AldrichCPR
Formularz
solid
ciąg SMILES
O=C([H])C1=CC=C(N2CCN(CC3=CC=CC=C3)CC2)C=C1
InChI
1S/C18H20N2O/c21-15-17-6-8-18(9-7-17)20-12-10-19(11-13-20)14-16-4-2-1-3-5-16/h1-9,15H,10-14H2
Klucz InChI
JDWZUVQRUPAVPK-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Należy pamiętać, że Sigma-Aldrich dostarcza ten produkt badaczom zajmującym się wczesnymi odkryciami jako część kolekcji unikalnych chemikaliów. Sigma-Aldrich nie gromadzi danych analitycznych dla tego produktu. Kupujący ponosi odpowiedzialność za potwierdzenie tożsamości i/lub czystości produktu. Wszystkie transakcje sprzedaży są ostateczne.
NIEZALEŻNIE OD JAKICHKOLWIEK POSTANOWIEŃ PRZECIWNYCH ZAWARTYCH W STANDARDOWYCH WARUNKACH SPRZEDAŻY FIRMY SIGMA-ALDRICH LUB UMOWIE ZAWARTEJ MIĘDZY FIRMĄ SIGMA-ALDRICH A KUPUJĄCYM, FIRMA SIGMA-ALDRICH SPRZEDAJE NINIEJSZY PRODUKT "TAKI, JAKI JEST" I NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO TEGO PRODUKTU, W TYM ŻADNYCH (A) GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, (B) GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB (C) GWARANCJI NIENARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ OSÓB TRZECICH, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYNIKA TO Z PRZEPISÓW PRAWA, PRZEBIEGU TRANSAKCJI, SPOSOBU DZIAŁANIA, ZWYCZAJU HANDLOWEGO LUB W INNY SPOSÓB.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)