Kluczowe dokumenty
647136
5-(4-Formylphenyl)pyrimidine
97%
Synonim(y):
4-(Pyrimidin-5-yl)benzaldehyde
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H8N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
solid
mp
145-149 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
ciąg SMILES
O=Cc1ccc(cc1)-c2cncnc2
InChI
1S/C11H8N2O/c14-7-9-1-3-10(4-2-9)11-5-12-8-13-6-11/h1-8H
Klucz InChI
BXNXTOLXLPQMHS-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?