CAD7935
Laboratory pipetting needle with 90° blunt ends
gauge 18, L 2 in., nickel plated hub
About This Item
Kod UNSPSC:
41122002
NACRES:
NB.03
Polecane produkty
Materiały
nickel plated hub
opakowanie
pack of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Cadence Science 7935
Długość
2 in.
grubość
18
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Igły do pipetowania są dostępne w szerokim wyborze rozmiarów do użytku w procedurach laboratoryjnych. Wszystkie igły są wykonane z kaniulą ze stali nierdzewnej typu 304.
Igły o numerach katalogowych od CAD7950 do CAD7957 są wyposażone w piasty ze stali nierdzewnej do specjalnych zastosowań z materiałami korozyjnymi lub krytycznymi procedurami. Igły o numerach katalogowych od CAD7930 do CAD7942 są wyposażone w standardowe niklowane piasty Luer. Igły te są używane w połączeniu z ręcznymi i automatycznymi dozownikami objętościowymi, rozcieńczalnikami i pipetorami.
Igły o numerach katalogowych od CAD7950 do CAD7957 są wyposażone w piasty ze stali nierdzewnej do specjalnych zastosowań z materiałami korozyjnymi lub krytycznymi procedurami. Igły o numerach katalogowych od CAD7930 do CAD7942 są wyposażone w standardowe niklowane piasty Luer. Igły te są używane w połączeniu z ręcznymi i automatycznymi dozownikami objętościowymi, rozcieńczalnikami i pipetorami.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CAD7935-12EA | 4061832518268 |