CAD7933
Laboratory pipetting needle with 90° blunt ends
gauge 20, L 4 in., nickel plated hub
About This Item
Kod UNSPSC:
41122002
NACRES:
NB.03
Polecane produkty
Materiały
nickel plated hub
opakowanie
pack of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Cadence Science 7933
Długość
4 in.
grubość
20
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Igły do pipetowania są dostępne w szerokim wyborze rozmiarów do użytku w procedurach laboratoryjnych. Wszystkie igły są wykonane z kaniulą ze stali nierdzewnej typu 304.
Igły o numerach katalogowych od CAD7950 do CAD7957 są wyposażone w piasty ze stali nierdzewnej do specjalnych zastosowań z materiałami korozyjnymi lub krytycznymi procedurami. Igły o numerach katalogowych od CAD7930 do CAD7942 są wyposażone w standardowe niklowane piasty Luer. Igły te są używane w połączeniu z ręcznymi i automatycznymi dozownikami objętościowymi, rozcieńczalnikami i pipetorami.
Igły o numerach katalogowych od CAD7950 do CAD7957 są wyposażone w piasty ze stali nierdzewnej do specjalnych zastosowań z materiałami korozyjnymi lub krytycznymi procedurami. Igły o numerach katalogowych od CAD7930 do CAD7942 są wyposażone w standardowe niklowane piasty Luer. Igły te są używane w połączeniu z ręcznymi i automatycznymi dozownikami objętościowymi, rozcieńczalnikami i pipetorami.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)