Key Documents
C85778
o-Cresolphthalein
Indicator grade, powder
About This Item
Polecane produkty
product name
o-Cresolphthalein, indicator grade
klasa czystości
indicator grade
Poziom jakości
Postać
powder
metody
titration: suitable
kolor
beige
pH
8.2-9.8, colorless to red
mp
219-221 °C (lit.)
λmaks.
381 nm (2nd)
566 nm
ε (współczynnik ekstynkcji)
≥10000 at 294-300 nm
≥39000 at 564-570 nm
≥5000 at 378-384 nm
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
Cc1cc(ccc1O)C2(OC(=O)c3ccccc23)c4ccc(O)c(C)c4
InChI
1S/C22H18O4/c1-13-11-15(7-9-19(13)23)22(16-8-10-20(24)14(2)12-16)18-6-4-3-5-17(18)21(25)26-22/h3-12,23-24H,1-2H3
Klucz InChI
CPBJMKMKNCRKQB-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3