Kluczowe dokumenty
1.07297
Supelco
Fiolet ftalowy
metal indicator, Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Ksylenoloftaleina-bis(kwas iminodioctowy), metaloftaleina, ftalekson krezolu
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H32N2O12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
636.60
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171502
Numer indeksu EC:
219-318-8
NACRES:
NA.21
Nazwa produktu
Fiolet ftalowy, metal indicator Reag. Ph Eur
agency
reag. Ph. Eur.
Poziom jakości
Formularz
solid
zanieczyszczenia
≤10% Water (Karl Fischer)
mp
186 °C
gęstość nasypowa
50 kg/m3
λmaks.
577-580 nm in 0.1 M NaOH
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].N(Cc1c(c(cc(c1)C3(OC(=O)c4c3cccc4)c2cc(c(c(c2)C)O)CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])C)O)(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-]
InChI
1S/C32H32N2O12.4Na/c1-17-7-21(9-19(29(17)43)11-33(13-25(35)36)14-26(37)38)32(24-6-4-3-5-23(24)31(45)46-32)22-8-18(2)30(44)20(10-22)12-34(15-27(39)40)16-28(41)42;;;;/h3-10,43-44H,11-16H2,1-2H3,(H,35,36)(H,37,38)(H,39,40)(H,41,42);;;;/q;4*+1/p-4
Klucz InChI
KSMPPVYJZJBIES-UHFFFAOYSA-J
Komentarz do analizy
Tożsamość (spektrum UV/VIS): pozytywny wynik testu
Maksimum absorpcji λmax.(roztwór wodorotlenku sodu 0,1 mol/l): 577 - 580 nm
Spec. Absorpcyjność A 1%/1cm (λmax; 0,005 g/l; roztwór wodorotlenku sodu 0,1 mol/l; kal. na substancji bezwodnej): ≥ 750
Woda (wg Karla Fischera): ≤ 10 %
Przydatność jako wskaźnik (do miareczkowania metali): przechodzi pomyślnie test
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3