Kluczowe dokumenty
C63006
2-Chlorophenothiazine
97%
Synonim(y):
2-Chlorothiodiphenylamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H8ClNS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.72
Beilstein:
176587
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
crystals
mp
195-200 °C (lit.)
ciąg SMILES
Clc1ccc2Sc3ccccc3Nc2c1
InChI
1S/C12H8ClNS/c13-8-5-6-12-10(7-8)14-9-3-1-2-4-11(9)15-12/h1-7,14H
Klucz InChI
KFZGLJSYQXZIGP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Helge Prinz et al.
Journal of medicinal chemistry, 54(12), 4247-4263 (2011-05-14)
A total of 53 N-benzoylated phenoxazines and phenothiazines, including their S-oxidized analogues, were synthesized and evaluated for antiproliferative activity, interaction with tubulin, and cell cycle effects. Potent inhibitors of multiple cancer cell lines emerged with the 10-(4-methoxybenzoyl)-10H-phenoxazine-3-carbonitrile (33b, IC(50) values