Merck
C62603
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-pentanone
technical grade, 85%
Synonim(y):
Methyl 3-chloropropyl ketone
About This Item
Wzór liniowy:
Cl(CH2)3COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.58
Beilstein:
1098490
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Próba
85%
Formularz
liquid
zanieczyszczenia
1-2% water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.438 (lit.)
bp
71-72 °C/20 mmHg (lit.)
gęstość
1.057 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)CCCCl
InChI
1S/C5H9ClO/c1-5(7)3-2-4-6/h2-4H2,1H3
Klucz InChI
XVRIEWDDMODMGA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
152.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
67 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)