Kluczowe dokumenty
BR782095
BRAND® microplate BRANDplates®, cellGrade prem
size 96 wells, size 330 μL, flat bottom, black, with transparent bottom
Synonim(y):
BRANDplates®, Cell culture, Microplates, Tissue culture, cellGrade premium
About This Item
Kod UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.22
Materiały
black wells
flat bottom
polystyrene
sterylność
sterile
Właściwości
lid
skirt (F-bottom)
opakowanie
pack of 5 ea
pkg of (bulk packed)
producent / nazwa handlowa
BRAND 782095
rozmiar
330 μL
96 wells
pojemność robocza
330 μL
kolor
black, with transparent bottom
typ wiązania
cell culture treated
Opis ogólny
Powierzchnia równoważna poli-D-lizynie, z analogicznymi wynikami w zakresie wydajności wzrostu i morfologii komórek. Optymalna adhezja komórek do powierzchni zmniejsza uszkodzenia komórek podczas częstego mycia. Hodowla linii komórkowych o najwyższych wymaganiach środowiskowych. Powierzchnia odpowiednia do hodowli komórek bez surowicy i z obniżoną zawartością surowicy.Dobra trwałość w temperaturze pokojowej. Alternatywa dla powierzchni powlekanych biologicznie. Wyraźnie rozróżnialne dzięki kodowi kolorystycznemu: pomarańczowe, wytłoczone kodowanie alfanumeryczne dla standardowych płytek 96-dołkowych. Wolne od endotoksyn, DNazy, DNA, RNazy, niecytotoksyczne. PS, sterylne, z pokrywkami.1179 JAKOŚĆ KULTURY KOMÓRKOWEJ: Wolne od ludzkiego DNA, RNazy, DNazy, pirogenów i niecytotoksyczne.
Cechy i korzyści
  • Optymalne powierzchnie dla optymalnych wyników
  • Niezawodna jakość w pomieszczeniach czystych
  • Testowane przez niezależne laboratoria
Informacje prawne
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRANDplates is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)