Kluczowe dokumenty
BR781702
BRAND® microplate BRANDplates®, pureGrade
size 1536 wells, size 10 μL, flat bottom, black
Synonim(y):
BRANDplates®, Microplates, pureGradeS
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiały:
black wells
flat bottom
polystyrene
rozmiar:
10 μL
1536 wells
pojemność robocza:
10 μL
Materiały
black wells
flat bottom
polystyrene
sterylność
sterile
Właściwości
lid
skirt (F-bottom)
opakowanie
pack of 50 ea
pkg of (individually packaged)
producent / nazwa handlowa
BRAND 781702
rozmiar
10 μL
1536 wells
pojemność robocza
10 μL
kolor
black
typ wiązania
non-treated surface
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRANDplates is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)