Kluczowe dokumenty
BR705129
Wall mount for HandyStep® S
About This Item
Kod UNSPSC:
41121506
NACRES:
NB.01
Materiały
PC
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 705129
Opis ogólny
  • For use with HandyStep® S
  • Accessory
  • Storage rack
  • Holds pipetters
Informacje prawne
HandyStep is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)