BR705210
1191 1364 Touch S
DE-M, with universal AC adapter and shelf/rack mount
Synonim(y):
HandyStep, HandyStep S, HandyStep Touch, HandyStep Touch S, Pipeta elektroniczna, Pipeta powtarzalna, Pipeta wielokrotnego użytku, Pipeta wyporowa, Repeater
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.02
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
BRAND 705210
Opis ogólny
Pipety powtarzalne są pierwszym wyborem, jeśli chodzi o wydajne dozowanie długich serii. Pipety wyporowe są często właściwym rozwiązaniem do pipetowania lepkich mediów. Nowy stepper HandyStep touch firmy BRAND łączy w sobie obie te cechy.
Dzięki dotykowemu wyświetlaczowi można wygodnie przesuwać palcem między funkcjami i zawsze mieć wgląd w najważniejsze informacje dotyczące etapów pracy. Obsługa jest łatwa, nawet w rękawicach ochronnych. Mówiąc o łatwości, czasy ręcznej wymiany końcówek dobiegły końca. W pipecie HandyStep touch wystarczy lekko dotknąć ikony wysuwania na wyświetlaczu, aby wysunąć końcówkę.
Pipeta powtarzalna HandyStep touch automatycznie rozpoznaje objętość nowych końcówek BRAND PD- Tips II. Oszczędza to czas i zmniejsza ryzyko błędu. Można również używać końcówek wielu innych producentów, co zapewnia maksymalną elastyczność.
Ładowanie jest łatwe i wydajne: wystarczy umieścić pipetę HandyStep touch w indukcyjnej podstawce ładującej, a ładowanie akumulatora rozpocznie się automatycznie.
Przegląd
Dzięki dotykowemu wyświetlaczowi można wygodnie przesuwać palcem między funkcjami i zawsze mieć wgląd w najważniejsze informacje dotyczące etapów pracy. Obsługa jest łatwa, nawet w rękawicach ochronnych. Mówiąc o łatwości, czasy ręcznej wymiany końcówek dobiegły końca. W pipecie HandyStep touch wystarczy lekko dotknąć ikony wysuwania na wyświetlaczu, aby wysunąć końcówkę.
Pipeta powtarzalna HandyStep touch automatycznie rozpoznaje objętość nowych końcówek BRAND PD- Tips II. Oszczędza to czas i zmniejsza ryzyko błędu. Można również używać końcówek wielu innych producentów, co zapewnia maksymalną elastyczność.
Ładowanie jest łatwe i wydajne: wystarczy umieścić pipetę HandyStep touch w indukcyjnej podstawce ładującej, a ładowanie akumulatora rozpocznie się automatycznie.
Przegląd
- Obsługa za pomocą ekranu dotykowego z intuicyjnym menu w języku angielskim, niemieckim, hiszpańskim, francuskim i chińskim
- HandyStep touch z funkcjami wielokrotnego dozowania, automatycznego dozowania i pipetowania; HandyStep touch S z dodatkowymi funkcjami sekwencyjnego dozowania, wielokrotnego aspiracji i miareczkowania.
- Automatyczne wykrywanie rozmiaru końcówek BRAND PD-Tips II
- Zgodność z końcówkami PD-Tips sprzed generacji PD-Tips II oraz z końcówkami wielu innych producentów: na przykład końcówkami Encode, Repet-Tips, Combitips, Combitips plus, Combitips advanced (wyżej wymienione marki są własnością ich odpowiednich właścicieli).
- Automatyczny wyrzut końcówki
- Zmienna regulacja objętości od 1,0 μl do 50 ml
- Łatwe czyszczenie dzięki gładkiej powierzchni bez rowków i krawędzi
- Możliwość ładowania indukcyjnego
Zastosowanie
automatyczne dozowanie, dozowanie wielokrotne, dozowanie sekwencyjne, wielokrotna aspiracja, wielokrotne miareczkowanie
Cechy i korzyści
Przegląd:
Ograniczenia użytkowania:
- Obsługa za pomocą ekranu dotykowego z intuicyjnym menu w języku angielskim, niemieckim, hiszpańskim, francuskim i chińskim
- Wielodozowanie, automatyczne dozowanie i pipetowanie
- Automatyczne wykrywanie rozmiaru końcówek BRAND PD-Tips II
- Kompatybilność z końcówkami PD-Tips sprzed generacji PD-Tips II oraz z końcówkami wielu innych producentów: na przykład końcówkami Encode, Repet-Tips, 631, 10293, 7369 (wyżej wymienione marki są własnością ich odpowiednich właścicieli)
- Automatyczny wyrzut końcówki
- Zmienna regulacja objętości od 1,0 µl do 50 ml
- Łatwe czyszczenie dzięki gładkiej powierzchni bez rowków i krawędzi
- Możliwość ładowania indukcyjnego
Ograniczenia użytkowania:
- Temperatura pracy urządzenia i odczynnika powinna wynosić od +15 °C do +40 °C (od 59 °F do 104 °F)
- Ciśnienie pary do 500 mbar
- Lepkość: Przy 50 ml PD-Tip: 20 mPa s; przy 5 ml PD-Tip: 260 mPa s; przy 1,25 ml PD-Tip: 977 mPa s
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Combitips is a registered trademark of Eppendorf AG
Combitips advanced is a registered trademark of Eppendorf AG
Combitips plus is a registered trademark of Eppendorf AG
HandyStep is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)