Kluczowe dokumenty
BR705211
BRAND® HandyStep touch S with universal AC adaptor and charging stand
Synonim(y):
HandyStep, HandyStep S, HandyStep Touch, HandyStep Touch S, Pipeta elektroniczna, Pipeta powtarzalna, Pipeta wielokrotnego użytku, Pipeta wyporowa, Podstawka ładująca, Repeater
About This Item
Kod UNSPSC:
41121506
NACRES:
NB.01
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 705211
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Pipety powtarzalne są pierwszym wyborem, jeśli chodzi o wydajne dozowanie długich serii. Pipety wyporowe są często właściwym rozwiązaniem do pipetowania lepkich mediów. Nowy stepper 1364 touch firmy BRAND łączy w sobie obie te cechy.
Dzięki dotykowemu wyświetlaczowi można wygodnie przesuwać palcem między funkcjami i zawsze mieć wgląd w najważniejsze informacje dotyczące etapów pracy. Obsługa jest łatwa, nawet w rękawicach ochronnych. Mówiąc o łatwości, czasy ręcznej wymiany końcówek dobiegły końca. W modelu 1364 touch wystarczy lekko dotknąć ikony wysuwania na wyświetlaczu, aby wysunąć końcówkę.
Pipeta powtarzalna 1364 touch automatycznie rozpoznaje objętość nowych końcówek BRAND PD- Tips II. Oszczędza to czas i zmniejsza ryzyko błędu. Można również używać końcówek wielu innych producentów, co zapewnia maksymalną elastyczność
Ładowanie jest łatwe i wydajne: wystarczy umieścić pipetę 1364 touch w indukcyjnej podstawce ładującej, a akumulator automatycznie rozpocznie ładowanie.
Zastosowanie
automatyczne dozowanie, dozowanie wielokrotne, dozowanie sekwencyjne, wielokrotna aspiracja, wielokrotne miareczkowanie
Cechy i korzyści
Przegląd:
  • Obsługa za pomocą ekranu dotykowego z intuicyjnym menu w języku angielskim, niemieckim, hiszpańskim, francuskim i chińskim
  • Wielodozowanie, automatyczne dozowanie i pipetowanie
  • Automatyczne wykrywanie rozmiaru końcówek BRAND PD-Tips II
  • Kompatybilność z końcówkami PD-Tips sprzed generacji PD-Tips II oraz z końcówkami wielu innych producentów: na przykład końcówkami Encode, Repet-Tips, 631, 10293, 7369 (wyżej wymienione marki są własnością ich odpowiednich właścicieli)
  • Automatyczny wyrzut końcówki
  • Zmienna regulacja objętości od 1,0 µl do 50 ml
  • Łatwe czyszczenie dzięki gładkiej powierzchni bez rowków i krawędzi
  • Możliwość ładowania indukcyjnego
Ograniczenia użytkowania:
  • Temperatura pracy urządzenia i odczynnika powinna wynosić od +15 °C do +40 °C (od 59 °F do 104 °F)
  • Ciśnienie pary do 500 mbar
  • Lepkość: Przy 50 ml PD-Tip: 20 mPa s; przy 5 ml PD-Tip: 260 mPa s; przy 1,25 ml PD-Tip: 977 mPa s
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Combitips is a registered trademark of Eppendorf AG
Combitips advanced is a registered trademark of Eppendorf AG
Combitips plus is a registered trademark of Eppendorf AG
HandyStep is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT RE 2
Organy docelowe
Bone,Teeth
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
BR705211-1EA4065267626635