Kluczowe dokumenty
BR705746
BRAND® PD-Tips II
volume 25 mL, BIO-CERT®, individually wrapped, polypropylene cylinder, high-density polyethylene piston, type encoded
Synonim(y):
końcówki do pipet, końcówki strzykawek
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
Materiały
high-density polyethylene piston
polypropylene cylinder
Właściwości
ATP free
RNase and DNase free
barrier: no
endotoxin free
includes adapter
individually wrapped
producent / nazwa handlowa
BRAND 705746
pojemność
25 mL
Opis ogólny
Końcówki PD-Tips // do wydajnego dozowania krok po kroku rozszerzają sprawdzone funkcje klasycznych końcówek BRAND PD-Tips.
Dzięki opatentowanemu kodowaniu rozmiaru, końcówki 1364 touch i 1364 electronic firmy BRAND automatycznie wykrywają objętość końcówki. Końcówki są również kompatybilne ze wszystkimi innymi instrumentami z rodziny 1364 oraz z pipetami powtarzalnymi innych producentów.
Zasada wyporu umożliwia precyzyjną pracę nawet z lepkimi mediami lub mediami o wysokim ciśnieniu pary. Dzięki szczelnie zamkniętym tłokom, PD-Tips // skutecznie chronią stepper przed aerozolami. Zapobiega to zanieczyszczeniu i zapewnia długą żywotność urządzenia.
W skrócie
  • Objętości od 0,1 ml do 50 ml
  • Kompatybilność z różnymi pipetami powtarzalnymi
  • Jakość pomieszczeń czystych
  • Dostępne w jakości 1179 (wolne od DNA, RNazy, endotoksyn i ATP)
  • Zgodność z wymaganiami normy ISO 8655
  • Dostarczane z certyfikatem partii
  • -Wyprodukowane z wysokiej jakości surowców (cylinder: PP / tłok: PE-HD, 0,1 ml: LCP)
  • W zestawie adapter dla rozmiarów 25 ml i 50 ml
  • Końcówki PD-Tips // nie mogą być sterylizowane w autoklawie; adaptery dla rozmiarów 25 ml i 50 ml mogą być sterylizowane w autoklawie w temperaturze 121°C.
Cechy i korzyści
  • Dozuj z łatwością - nawet krytyczne nośniki
  • Oszczędność czasu dzięki automatycznemu wykrywaniu rozmiaru
Informacje prawne
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
HandyStep is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)