Merck
BR4720420
BRAND® seripettor® pro bottle-top dispenser
volume range 0.2-2 mL
Synonim(y):
Bottle-top Dispenser, Dispenser, seripettor®
About This Item
Kod UNSPSC:
41121516
NACRES:
NB.01
Właściwości
incremental 0.04 mL
producent / nazwa handlowa
BRAND 4720420
zakres pojemności
0.2-2 mL
dopasowywanie
(GL 45/32)
(GL 45/38)
(GL 45/S 40)
Opis ogólny
Seripettors to innowacyjne dozowniki butelkowe firmy BRAND o specjalnej konstrukcji. Sprężyna podnosząca zapewnia automatyczne napełnianie. Gdy uszczelka tłoka jest zużyta, cała jednostka dozująca może być wymieniona przez użytkownika szybko i bezproblemowo, bez użycia narzędzi - eliminując kosztowne naprawy. Seripettor pro został opracowany specjalnie do dozowania chemikaliów.
Nie jest kompatybilny z kwasem fluorowodorowym lub innymi chemikaliami, które atakują polipropylen, PTFE, ETFE, FEP, PFA, ceramikę korundową, platynowo-irydową, szkło borokrzemianowe i dwusiarczek węgla.
Cechy i korzyści
  • Niedrogi wymienny wkład dozujący z uszczelką do wycierania - w zestawie jeden zapasowy wkład dozujący
  • Półautomatyczne dozowanie - sprężynowy tłok napełnia cylinder po dozowaniu.
  • Ustawienie objętości - Szyna z nacięciami umożliwia szybkie i dokładne ustawienie żądanej objętości
  • Demontaż bez użycia narzędzi - wszystkie części można szybko wymienić bez użycia narzędzi
  • Innowacyjna konstrukcja ułatwia czyszczenie i konserwację
  • Dostarczany z rurką spustową, rurką napełniającą, zapasowym kartridżem dozującym i adapterami, PP (GL 45/32 i GL 45/540)
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
seripettor is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)