Kluczowe dokumenty
BR471400
BRAND® staining tray, black
size 76 mm × 26 mm , for 25 slides, POM
Synonim(y):
Microscopy, Staining, Staining Accessories
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
MA.01
Materiały
POM
Właściwości
Holds 25 x slides 76x26 mm
for use with black staining trough
opakowanie
pack of 5 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 471400
rozmiar
76 mm × 26 mm , for 25 slides
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)