BR38206
BRAND® volumetric flasks with 3 marks
capacity 25 mL, joint: 10/19, polypropylene stopper
Synonim(y):
BLAUBRAND®, DAkkS, Volumetric flasks
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass 3.3 flask
polypropylene stopper
Połączenie
joint ST/NS neck10/19
joint: 10/19
Właściwości
class A DE-M marking, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In). Incl. DAkkS-certificate.
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 38206
pojemność
25 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Kolby miarowe1191 z 3 oznaczeniami są używane do dokładnego pomiaru przyrządów do precyzyjnych analiz.
- Skalibrowane tak, aby zawierały (TC, In).
- Kolba miarowa służy do sprawdzania działania dozownika. Znak pośrodku wskazuje objętość nominalną, a górny i dolny znak wskazują granice błędu. Jeśli granica błędu zostanie przekroczona nawet przy wielokrotnych pomiarach, dozownik jest poza specyfikacją.
- Skalibrowana kolba wolumetryczna DAkkS nie zastępuje testu grawimetrycznego monitorowania przyrządów pomiarowych zgodnie z normą ISO 8655.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR38206-1EA | 4061831856255 |