BR23870
BRAND® Compact BLAUBRAND® Automatic Burette with Polyethylene Bottle
class AS, DE-M, brown glass tube, volume 10 mL
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PE bottle (bottle with base)
PTFE stopcock (detachable)
borosilicate glass 3.3
brown glass tube
transparent PVC tube (filling tube)
Właściwości
class AS DE-M
subdivision 0.02 mL
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 23870
zakres pomiaru
accuracy: ±0.02 mL
pojemność
10 mL
1000 mL capacity(bottle)
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)