BR150060
BRAND® watch glass
soda-lime glass, diam. 120 mm , ground edges stress-reduced
Synonim(y):
Dishes, Watch glasses
About This Item
Kod UNSPSC:
41121801
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
soda-lime glass
producent / nazwa handlowa
BRAND 150060
Średnica
120 mm , ground edges stress-reduced
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Szkiełko do zegarka 1191 jest wykonane ze szkła sodowo-wapniowego i spełnia normy DIN 12341. Posiada szlifowane krawędzie zapewniające bezpieczną obsługę i wyrafinowane wykończenie. To szkło zegarkowe jest odporne na naprężenia, aby zminimalizować ryzyko pęknięcia, zwiększając bezpieczeństwo podczas pracy w laboratorium. Idealne do przykrywania zlewek lub naczyń do odparowywania, stanowi skuteczne rozwiązanie zapobiegające zanieczyszczeniu i parowaniu próbek. Wytrzymała konstrukcja sprawia, że jest to niezawodne narzędzie w różnych zastosowaniach laboratoryjnych, zapewniające optymalną wydajność podczas eksperymentów.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)