BR148500
BRAND® funnel holder
Holds 1 funnel
Synonim(y):
Accessories, Funnels
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Materiały
polypropylene
Właściwości
Holds 1 funnel
opakowanie
pack of 5 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 148500
Powiązane kategorie
Opis ogólny
PP. Do podtrzymywania 1 lub 2 lejków z górną średnicą zewnętrzną od 50 do 120 mm. Łatwy montaż na prętach wsporczych o średnicy zewnętrznej 8-14 mm za pomocą nakrętki blokującej.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)