Kluczowe dokumenty
BR13963
BRAND® Compact BLAUBRAND® Burette
class AS, DE-M, brown glass tube, volume 10 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
Materiały
PTFE stopcock (removable)
borosilicate glass 3.3 (Burette tube with Schellbach stripe)
brown glass tube
Właściwości
class AS DE-M
subdivision 0.02 mL
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 13963
zakres pomiaru
accuracy: ±0.02 mL
pojemność
10 mL
Opis ogólny
Nowa generacja biuret firmy BRAND. Z korkiem z PTFE, szybkim do demontażu i łatwym do czyszczenia. Prosta naprawa - wszystkie poszczególne elementy można wymienić. Boro 3.3, zdejmowany korek z PTFE. Zgodność z normą DIN EN ISO 385. Wszystkie biurety BLAU1191 są dostarczane z numerem partii i dołączonym jednym certyfikatem partii na jednostkę opakowania producenta. Na żądanie dostępne są certyfikaty indywidualne, certyfikaty indywidualne USP lub certyfikaty kalibracji DAkkS.
Informacje prawne
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)