Kluczowe dokumenty
BR137930
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, double-ended
double-ended, L 37 mm, diam. 8 mm
Synonim(y):
Magnetic Stirring Bars, PTFE
About This Item
Kod UNSPSC:
41122401
NACRES:
NB.72
Materiały
PTFE
double-ended
producent / nazwa handlowa
BRAND 137930
Długość
37 mm
Średnica
8 mm
Opis ogólny
Doskonałe centrowanie, mała powierzchnia styku i wysoka turbulencja nawet przy niskich prędkościach.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)