Kluczowe dokumenty
BR114105
BRAND® culture tube, rimless
L × W 10 mm × 75 mm, thickness 0.6 mm
Synonim(y):
Culture tubes, Tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.22
Materiały
round bottom
screw top cap
soda-lime glass tube
straight neck
transparent tube
sterylność
non-sterile
Właściwości
RCF 3,000 × g
neck thread push fit
opakowanie
pack of 250 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 114105
dł. × szerokość
10 mm × 75 mm
pojemność
10 mL
3 mL
grubość
0.6 mm
Opis ogólny
Wykonane z wysokiej jakości szkła probówki zapewniają doskonałą przejrzystość i trwałość, dzięki czemu idealnie nadają się do hodowli komórkowych i innych zastosowań naukowych. Możliwość sterylizacji w autoklawie w temperaturze 121 °C zapewnia łatwą sterylizację.
Cechy i korzyści
  • Doskonała widoczność próbki
  • Dobra odporność chemiczna
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1