Kluczowe dokumenty
BMSZ207A
Benchmark Sprint 8 Plus Clinical Centrifuge with fixed angle rotor
to hold, 8 x 15 mL, AC/DC input 115 V
Synonim(y):
Laboratory centrifuge, lab centrifuge, clinical centrifuge, blood centrifuge, urine centrifuge, 15ml centrifuge, Low speed centrifuge
About This Item
Kod UNSPSC:
40161701
NACRES:
NB.13
Właściwości
refrigerated: no
to hold 8 x 15 mL
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific Z207-A
Parametry
6800 rpm speed
Opis ogólny
W przeciwieństwie do tradycyjnych wirówek klinicznych, zwiększona prędkość (4445xg) Sprint TM 8 PLUS pozwala na oddzielenie surowicy lub osocza w zaledwie 23 minuty. Dodatkowe funkcje obejmują:
Duży podświetlany, ciekłokrystaliczny wyświetlacz
Rotor o dużej pojemności, 8 probówek do 15ml (stożkowe lub okrągłe dno)
Unikalny panel dotykowy EZScroll
Timer do 99h99min. / ciągły
Zapamiętywanie często używanych czasów pracy
Kontrola prędkości zarówno w rpm, jak i rcf
Regulowane poziomy przyspieszania i zwalniania
System wykrywania niewyważenia
Praca chwilowa Elektryczna blokada pokrywy
Idealny do szybkiej produkcji surowicy i osocza
Zastosowanie
Wirowanie próbek klinicznych, w tym moczu i krwi. Idealny do produkcji PPP i PRP.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)