BMSV1002
Aspire™ Laboratory Aspirator Accessories
Handheld vacuum controller with single channel adapters
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.79
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific V1002
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Akcesoria przeznaczone do użytku z aspiratorem laboratoryjnym Aspire.
Ręczny kontroler podciśnienia z adapterami jednokanałowymi.
Cechy i korzyści
- Kontroler ręczny może pomieścić 200-300 ul jednorazowych końcówek do pipet.
- Kontroler ręczny i adaptery są wykonane z polioksymetylenu (POM)
- Ergonomiczny, przyjazny dla autoklawu, zaprojektowany do długotrwałego użytkowania ręcznego
- Kontroler jest kompatybilny z pipetami serologicznymi i pipetami Pasteura
Informacje prawne
6538 is a trademark of American Type Culture Collection
Aspire is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)