Kluczowe dokumenty
BMSV0020F1
Sigma-Aldrich
Aspire Laboratory Aspirator Accessories
Hydrophobic filter
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.79
opakowanie
pk of 1 ea (1 filter each included)
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific V0020-F1
Opis ogólny
9108 Akcesoria do aspiratorów laboratoryjnych, Filtr hydrofobowy blokuje przedostawanie się płynów do pompy. Chroni również pompę przed zanieczyszczeniem bakteryjnym.
Akcesoria przeznaczone do użytku z aspiratorem laboratoryjnym Aspire.
Cechy i korzyści
  • Zapewnia barierę chroniącą przed skażeniem bakteryjnym zespołu pompy
Informacje prawne
6538 is a trademark of American Type Culture Collection
Aspire is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)