BMSR20200507
Benchmark RotoMini Rotator Tube holder
to hold, 5 x 57 mL
Synonim(y):
tube rotator, mini tube rotator, lab roller, mini lab roller, lab revolver, rotoflex, rotoflex, argos rotator, mini rotator
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
to hold 5 x 57 mL
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific R2020-0507
Opis ogólny
Additional tube holders to fit the Benchmark RotoMini rotator.
Zastosowanie
Mixing of samples in tubes
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)