Kluczowe dokumenty
BMSR2024EUK
Benchmark RotoMini Plus Variable Speed Rotator with tube holders
AC/DC input 230 V, UK plug
Synonim(y):
tube rotator, mini tube rotator, lab roller, mini lab roller, lab revolver, rotoflex, rotoflex, argos rotator, mini rotator
About This Item
Kod UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.13
Właściwości
positions< 96
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific R2024-E-UK
Parametry
5-70 rpm speed
szer. × dł. × wys.
41 cm × 13.7 cm × 19.9 cm
Opis ogólny
Seria mieszadeł obrotowych RotoMini zapewnia szeroki zakres możliwości mieszania, odpowiednich do szeregu zastosowań laboratoryjnych, w tym zawiesin, wiązania białek, oczyszczania kwasów nukleinowych, histochemii, hybrydyzacji itp. Mieszadła zawierają wymienne uchwyty na probówki, które umożliwiają umieszczenie wszystkich popularnych rozmiarów probówek od 0,5 ml do 50 ml, a ruch można regulować od mieszania pionowego (koniec nad końcem) do mieszania poziomego (styl toczenia lub hybrydyzacji). Rotatory RotoMini są dostępne w konfiguracji "Plus". Modele Plus oferują następujące dodatkowe funkcje: Zmienna prędkość: od 5 do 70 obr/min Funkcja "Mix": Obrót w połączeniu z oscylacjami (zwiększone mieszanie) Funkcja "Pauza": Obrót z przerywanymi "zatrzymaniami" podczas obrotu Funkcja "Rock": Delikatny ruch kołyszący w przód i w tył (huśtawka) Modele Plus oferują również dodatkową platformę kołyszącą (4,5 x 3 cale), a także uchwyt na probówki/paski/płytki o pojemności 96 x 0,2 ml do mieszania naczyń PCR w trybie "Mix" (oscylacyjnym).
Zastosowanie
Mieszanie próbek w probówkach
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)