BMSDP01506
Benchmark Pulse 150 Horn
diam. 6 mm, working volume 10100 mL
Synonim(y):
ultrasonic homogenizer, sonicator, pulsating sonication
About This Item
Polecane produkty
Materiały
titanium (allloy)
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific DP0150-6
Średnica
6 mm
pojemność robocza
10100 mL
kompatybilność
Benchmark Pulse 150 Ultrasonic Homogenizer
Opis ogólny
Zastosowanie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)