Kluczowe dokumenty
BMSDP01502
Benchmark Pulse 150 Horn
diam. 2 mm
Synonim(y):
ultrasonic homogenizer, sonicator, pulsating sonication
About This Item
Kod UNSPSC:
41101520
NACRES:
NB.13
Materiały
titanium (allloy)
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific DP0150-2
Średnica
2 mm
kompatybilność
Benchmark Pulse 150 Ultrasonic Homogenizer
Opis ogólny
Rogi o dodatkowej średnicy do homogenizatora ultradźwiękowego Benchmark Pulse 150. Dostępne w rozmiarach od 2 mm do 8 mm, odpowiednie dla objętości od 0,1 ml do 150 ml.
Zastosowanie
Homogenizacja ultradźwiękowa i liza
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)