Kluczowe dokumenty
BMSDP01503
Benchmark Pulse 150 Horn
diam. 3 mm
Synonim(y):
ultrasonic homogenizer, sonicator, pulsating sonication
About This Item
Kod UNSPSC:
41101520
NACRES:
NB.13
Materiały
titanium (allloy)
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific DP0150-3
Średnica
3 mm
kompatybilność
Benchmark Pulse 150 Ultrasonic Homogenizer
Opis ogólny
Additional diameter horns for the Benchmark Pulse 150 ultrasonic homogenizer. Available from 2 mm to 8 mm suitable for volumes between 0.1 mL and 150 mL.
Zastosowanie
Ultrasonic homogenization and lysis
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)