BMSB3D1020
MiniMixer™ 3D Fixed speed Nutating Shaker
AC/DC input 115 V AC, US 3-pin plug
About This Item
Polecane produkty
opis
Tilt Angle: +/-20 degrees
work surface: dimpled rubber mat
Właściwości
capacity 3.5 lb (load capacity)
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific B3D1020
Parametry
24 rpm speed
szer. × śr. × wys.
10.5 in. × 7.5 in. × 8 in.
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Ruch "Nutating" zapewniający dokładne, równomierne mieszanie
- Zawiera autoklawowalną matę z wgłębieniami, idealną do probówek z krwią i wirówek
- Dostępne są platformy do układania w stosy i płaskie maty
- Bezpieczny do użytku w inkubatorze lub chłodni
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)