Kluczowe dokumenty
BAH369461010
SP Bel-Art® Sterileware Long Handled Sampling Spoon
white polystyrene, nominal capacity 14.79 mL , 3tsp, L × W 17.8 cm (7 in.) × 1.5625 in. (40 mm), sterile, pkg of 10 ea (individually wrapped)
Synonim(y):
Lab Scoop, narzędzie dozujące, łyżka
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
Materiały
white polystyrene
sterylność
sterile
opakowanie
pkg of 10 ea (individually wrapped)
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H36946-1010
dł. × szerokość
17.8 cm (7 in.) × 1.5625 in. (40 mm)
pojemność nominalna
14.79 mL , 3tsp
Opis ogólny
Długi uchwyt tych łyżek umożliwia użytkownikom sięganie do słoików, butelek i innych ograniczonych obszarów, aby zminimalizować możliwość osobistego kontaktu z pobranym materiałem.
Cechy i korzyści
  • Dziesięć indywidualnie zapakowanych łyżek jest zamkniętych w zewnętrznej torbie, aby stworzyć wiele warstw ochrony przed zanieczyszczeniami i gruzem.
  • Idealne do użytku w wielostrefowych pomieszczeniach czystych
  • Polistyren klasy FDA bezpieczny dla żywności, leków i kosmetyków
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Sterileware is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)