BAH369040000
SP Bel-Art® Sterileware™ Sampling Scoop with Handle
white polystyrene, nominal capacity 125 mL (4 oz), sterile, pack of 100 ea (individually wrapped)
Synonim(y):
miarka kolekcji
About This Item
Polecane produkty
Materiały
white polystyrene
sterylność
sterile
opakowanie
pack of 100 ea (individually wrapped)
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H36904-0000
wys. × dł. × szer.
1.3125 in. (33 mm) × 8.6875 in. (221 mm) × 2 in. (51 mm)
bowl H × L × W
1.3125 in. (33 mm) × 3.6875 in. (94) × 2 in. (51 mm)
dł. rączki
5 in. (12.7 cm)
pojemność nominalna
125 mL (4 oz)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Łyżki do pobierania próbek o pojemności 2 uncji i 4 uncji mają długi uchwyt, który zwiększa odległość między dłonią a próbką.
- Po umieszczeniu na płaskiej powierzchni pozostają w pozycji pionowej; mogą być używane jako łódki do ważenia
- Sterylny polistyren klasy FDA, bezpieczny dla żywności, leków i kosmetyków
- Pakowane pojedynczo, sterylizowane promieniami gamma, z oznaczeniem partii umożliwiającym dokładne śledzenie partii.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)