Kluczowe dokumenty
BAH368090040
SP Bel-Art® Ellipso-Spoon and Spatula Sampler
stainless steel, bowl capacity 70 mL, L 40 cm
Synonim(y):
zakrzywiona szpatułka laboratoryjna, zakrzywiona łyżka laboratoryjna, łyżka
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Materiały
stainless steel
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H36809-0040
Długość
40 cm
bowl W × L
28 mm × 65 mm
pojemność miski
70 mL
handle diam.
8 mm
Opis ogólny
Specjalnie zakrzywiony kształt tego narzędzia umożliwia kontakt ze wszystkimi rogami butelek i pojemników, dzięki czemu nie dochodzi do utraty materiału.
Cechy i korzyści
  • Kryształy, proszki, granulaty i substancje stałe, a nawet gęste ciecze są łatwo pobierane i nigdy nie wpadają z powrotem do pojemnika.
  • Zawiera łyżkę i szpatułkę
  • Wykonany z polerowanej stali nierdzewnej 304
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)