Kluczowe dokumenty
BAF369330002
SP Bel-Art® Sterileware Sampling Scoop
white polystyrene, bowl capacity 83 mL (2.7 oz), sterile, pack of 50 ea (individually wrapped)
Synonim(y):
Lab Scoop, łyżka
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
Materiały
white polystyrene
sterylność
sterile
opakowanie
pack of 50 ea (individually wrapped)
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F36933-0002
wys. × dł. × szer.
1.125 in. (29 mm) × 5.5625 in. (141 mm) × 1.9375 in. (49 mm)
bowl H × L × W
1.125 in. (129 mm) × 4.0625 in. (103 mm) × 1.9375 in. (49 mm)
pojemność miski
83 mL (2.7 oz)
dł. rączki
1.5 in. (3.8 cm)
pojemność nominalna
83 mL
Opis ogólny
Niedroga i dokładna miarka do pobierania suchych lub płynnych próbek. Dostępne 50 sterylnych miarek w opakowaniu lub 12 niesterylnych miarek w opakowaniu.
Cechy i korzyści
  • Pojemność jest podana na każdej białej miarce
  • Wyrównanie próbki do płaskiej górnej krawędzi zapewnia powtarzalny i spójny pomiar objętości.
  • Płaski kształt dna i niewielka waga pozwalają na użycie jako łódki wagowej
  • Jednoczęściowe miarki są wykonane z trwałego, wysokoudarowego polistyrenu klasy FDA.
  • Produkty sterylne są indywidualnie zamykane i sterylizowane w torebce polietylenowej, gotowe do jednorazowego użycia i utylizacji, z oznaczeniem partii w celu dokładnego śledzenia partii.
Uwaga: Sterylizowane produkty nie podlegają zwrotowi.
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Sterileware is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)