BAF369090250
SP Bel-Art® Sterileware™ Pharma Scoop
white polystyrene, nominal capacity 250 mL (8 oz), sterile, pack of 80 ea (individually wrapped)
Synonim(y):
Lab Scoop, łyżka
About This Item
Polecane produkty
Materiały
white polystyrene
sterylność
sterile
opakowanie
pack of 80 ea (individually wrapped)
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F36909-0250
bowl H × L × W
2 in. (50 mm) × 4.125 in. (105 mm) × 3.25 in. (81 mm)
dł. rączki
4.125 in. (10.4 cm)
pojemność nominalna
250 mL (8 oz)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Wysoki uchwyt utrzymuje rękę z dala od próbki
- Wykonane z materiałów zgodnych z wymogami FDA i UE; bezpieczne dla żywności, leków i kosmetyków
- Łyżki z wysokoudarowego polistyrenu (HIPS) zgrzewane w indywidualnych torebkach polietylenowych
- Sterylne napromieniowane promieniami gamma (SAL 10^-6) Gotowe do jednorazowego użycia i utylizacji
- Oznaczenie partii dla dokładnego śledzenia
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)