BAF369110500
SP Bel-Art® Sterileware™ Flat Bottom Sampling Scoop
white polystyrene, nominal capacity 500 mL, sterile, pack of 40 ea (individually wrapped)
Synonim(y):
Lab Scoop, łyżka
About This Item
Polecane produkty
Materiały
white polystyrene
sterylność
sterile
opakowanie
pack of 40 ea (individually wrapped)
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F36911-0500
bowl H × L × W
2 (50) × 7.125 in. (180 mm) × 4.125 (103)
dł. rączki
4.875 in. (12.3 cm)
pojemność nominalna
500 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Uderzenie uchwytu działa jak podpórka pod kciuk, pomagając trzymać dłoń z dala od czerpaka; zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia
- Płaskie dno umożliwia użycie jako szalki wagowej
- Możliwość pomiaru przybliżonej objętości poprzez usunięcie nadmiaru proszku
- Wykonane z materiałów zgodnych z wymogami FDA i UE; bezpieczne dla żywności, leków i kosmetyków
- Łyżki z wysokoudarowego polistyrenu (HIPS) zgrzewane w indywidualnych torebkach polietylenowych
- Sterylność po napromieniowaniu promieniami gamma (SAL 10^-6)
- Gotowe do jednorazowego użycia i utylizacji
- Oznaczenie partii dla dokładnego śledzenia
Uwaga: Produkty sterylizowane nie podlegają zwrotowi.
Te czerpaki do pobierania próbek są przeznaczone do pobierania próbek z większych źródeł. Pojemność/objętość jest szacunkowa i nie jest przeznaczona do pobierania próbek o dokładnej masie/objętości.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)