Kluczowe dokumenty
BAH369241010
SP Bel-Art® Sterileware Scoop Sampling System
Snap-on lid contains sample in scoop, nominal capacity 125 mL, pack of 10 ea (double wrapped)
Synonim(y):
miarka kolekcji
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
sterylność
sterile
opakowanie
pack of 10 ea (double wrapped)
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H36924-1010
bowl L × H
3.6875 in. (94 mm) × 1.3125 in. (33 mm)
bowl width
2 in. (51 mm)
pojemność nominalna
125 mL
Opis ogólny
Podwójne pakowanie zmniejsza zanieczyszczenie w wielostrefowych pomieszczeniach czystych, a dołączona pokrywa eliminuje koszty oddzielnych sterylnych worków lub pojemników.
Cechy i korzyści
  • Dziesięć indywidualnie zapakowanych czerpaków jest zamkniętych w zewnętrznej torbie, co zapewnia wielowarstwową ochronę przed zanieczyszczeniami i gruzem.
  • Zatrzaskowa pokrywa umożliwia wykorzystanie miarki jako pojemnika do transportu; zatrzask można zagiąć pod spodem, aby uzyskać szczelniejsze zamknięcie.
  • Dane dotyczące pobierania próbek można oznaczyć na pokrywie ołówkiem woskowym, wstępnie oznaczoną etykietą lub taśmą do etykietowania, aby ułatwić śledzenie.
  • Szufelki pozostają w pozycji pionowej po umieszczeniu na płaskiej powierzchni; mogą być używane jako łodzie wagowe
  • Długi uchwyt zwiększa odległość między dłonią a próbką, zmniejszając ryzyko zanieczyszczenia.
  • Polistyren klasy FDA bezpieczny dla żywności, leków i kosmetyków
  • Sterylność po napromieniowaniu promieniami gamma do SAL 10-6
  • Oznaczenie partii dla dokładnego śledzenia partii
Uwaga: Produkty sterylizowane nie podlegają zwrotowi.
Te czerpaki do pobierania próbek są przeznaczone do pobierania próbek z większych źródeł. Pojemność/objętość jest szacunkowa i nie jest przeznaczona do pobierania próbek o dokładnej masie/objętości. Podane objętości reprezentują typowe próbki.
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Sterileware is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)