Kluczowe dokumenty
BAF367391500
SP Bel-Art® Economy Scoops
stainless steel, nominal capacity 1500 mL (51 oz)
Synonim(y):
Lab Scoop, spoon
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Materiały
stainless steel
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F36739-1500
dł. całkowita
13.375 in. (340 mm)
bowl diam.
4.75 in. (120 mm)
pojemność nominalna
1500 mL (51 oz)
Opis ogólny
Low-cost, sturdy scoop ideal for general laboratory use with high sides to prevent spillage.
Cechy i korzyści
  • Reusable, high-quality scoops help reduce laboratory waste
  • Helps meet sustainability goals when used in place of disposable scoops
  • Useful in applications with limited salt exposure
  • 304 grade stainless steel
  • Autoclavable
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)