Kluczowe dokumenty
BAF131641923
1591 worki na odpady stanowiące zagrożenie biologiczne
width × H × thickness 480 mm × 23 in. (580 mm) × 0.04 mm (1.5 mil), pack of 200 ea, red
Synonim(y):
Scienceware® biohazard disposal bags
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
Materiały
red
opakowanie
pack of 200 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F13164-1923
pojemność
18.9-34.1 L (5-9 g)
width × H × thickness
480 mm × 23 in. (580 mm) × 0.04 mm (1.5 mil)
Opis ogólny
Jaskrawoczerwone torby polipropylenowe zawierają czarny symbol zagrożenia biologicznego i procedury ostrożności wydrukowane w czterech językach (angielskim, hiszpańskim, francuskim, niemieckim) dla zwiększenia bezpieczeństwa.
Cechy i korzyści
  • Plaster wskaźnika sterylizacji ciemnieje pod wpływem sterylizacji parowej przez 20 minut
  • Możliwość sterylizacji w autoklawie parowym w wysokiej temperaturze do 135°C (275°F)
  • Odporność na rozdarcie ASTM 1922 i testy udarności ASTM 1709
  • Wyprodukowano w USA
Informacje prawne
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)