Kluczowe dokumenty
BAF367380750
SP Bel-Art® Pharma Scoops
stainless steel, nominal capacity 750 mL (25 oz)
Synonim(y):
Lab Scoop, łyżka
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Materiały
stainless steel
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F36738-0750
dł. całkowita
13 in. (330 mm)
bowl L
8.25 in. (210 mm)
bowl diam.
3.5 in. (95 mm)
pojemność nominalna
750 mL (25 oz)
Opis ogólny
Te wysokiej jakości miarki wielokrotnego użytku mogą być wielokrotnie używane do przenoszenia proszków i granulek w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym.
Cechy i korzyści
  • Farmaceutyczna stal nierdzewna klasy 316
  • Łatwa do czyszczenia, bezszwowa konstrukcja zapobiegająca zanieczyszczeniom krzyżowym
  • Wysoka odporność na sól i kwasy, idealna do pobierania próbek żywności
  • Pomaga osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju, gdy jest używany zamiast jednorazowych łyżek
  • Zgodność z GMP
  • Możliwość autoklawowania
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)