Key Documents
BAF249800015
Micro-centrifuge rack box for β-emitters
W × L × H 20 cm (8 in.) × 9 cm (3.5 in.) × 6 cm (2.25 in.)
About This Item
Kod UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.35
Materiały
acrylic
Właściwości
Holds 36 x 1.5 mL tubes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F24980-0015
szer. × dł. × wys.
20 cm (8 in.) × 9 cm (3.5 in.) × 6 cm (2.25 in.)
Opis ogólny
Box is fabricated from 9.5 mm (3/8 in.) thick acrylic and has tight fitting cover to maximize protection. Non-skid feet provide stability.
  • Acrylic storage box contains beta radiation to protect surroundings
  • Holds 36 x 1.5 mL microcentrifuge tubes
  • Water or crushed ice can be placed under rack
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)