BAF171310024
SP Bel-Art® Pipette Rinser for Cleanware Pipette Rinsing System
diam. × H 25.2 cm (9.9) × 79 cm (31.25)
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.01
Polecane produkty
Właściwości
to hold For 61 cm (24") pipettes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F17131-0024
śr. × wys.
25.2 cm (9.9) × 79 cm (31.25)
Opis ogólny
System płukania pipet 4607 do czyszczenia i przechowywania pipet ma skuteczną, niezawodną konstrukcję, która zapewnia bezpieczną i wydajną pracę. Dostępny w postaci kompletnego systemu lub pojedynczych elementów.
Cechy i korzyści
- Płuczki do pipet zapewniają prostą, automatyczną metodę płukania dużej liczby pipet jednocześnie.
- Wysoki poziom wlotu wody zapewnia szczelinę powietrzną między maksymalnym poziomem wody a końcem rurki wlotu wody, zapewniając bezpieczną i wydajną pracę.
- System zasyfonowania "rurka w rurce" zapewnia szybkie, kompletne i automatyczne zasyfonowanie i ponowne napełnienie w szerokim zakresie ciśnień wlotowych wody i natężeń przepływu.
- Minimalizuje niebezpieczeństwo zablokowania syfonu przy określonych prędkościach dopływu wody i zapobiega ewentualnemu przepływowi zwrotnemu do źródła wody pitnej w przypadku przerwy w ciśnieniu.
- Szczelne, polietylenowe słoje na pipety służą do przechowywania i namaczania pipet i są odporne na wszystkie powszechnie stosowane roztwory czyszczące w temperaturze pokojowej, w tym kwas siarkowy/dichromian.
- Koszyki na pipety, wypełnione pipetami, pasują do słoika o odpowiednim rozmiarze; wycięte uchwyty ułatwiają przenoszenie; otwory spustowe zapewniają szybkie opróżnianie po wyjęciu ze słoika; piankowy dysk na spodzie amortyzuje końcówki pipet, aby zapobiec ich złamaniu
- W zestawie 30,5 cm (12") długości rurki spustowej o średnicy wewnętrznej 2,5 cm (1") i 1,5 m (5 stóp) elastycznej rurki wlotowej wody o średnicy wewnętrznej 12,5 mm (½").
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)