BAF131610005
SP Bel-Art® disposal bag
width × H × thickness 24 in. (610 mm) × 30 in. (760 mm) × 0.04 mm (1.5 mil), pack of 100 ea, translucent polypropylene
Synonim(y):
bag, disposal bag
About This Item
Polecane produkty
Materiały
translucent polypropylene
Właściwości
label (Without Biohazard Warning Label or Sterilization Indicator Patch)
Fits waste can 7.3 or 12 gallon
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F13161-0005
width × H × thickness
24 in. (610 mm) × 30 in. (760 mm) × 0.04 mm (1.5 mil)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Transparent polypropylene; 0.03mm (1.5 mil) thick
- Pass ASTM
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)